Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, Honeywell™
Product Code. 15648180 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
50 g
100 g
500 g
Packaging:
Poly bottle
Unit Size:
100g
500g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15648180
missing translation for 'mfr': Honeywell Research Chemicals T262950G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 10213-10-2
Molecular Formula H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
MDL Number MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Melting Point 698°C
Color Colorless
pH 9.0 to 11.5 (at 100.00g/L 20°C)
Quantity 50 g
Linear Formula Na2WO4 · 2H2O
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 329.85g/mol
Odor Odorless
Packaging Poly bottle
Appearance Crystalline
Density 4.18g/cu.cm
Chemical Name or Material Sodium tungstate dihydrate, Suitable for preparation of protein-free filtrates according to Folin
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.