Learn More
Sodium Tripolyphosphate, 85%, Technical grade, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Spécification
Tekniske data
| Melting Point | 622°C |
| Color | White |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | Na5P3O10 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 367.86g/mol |
| Percent Purity | 85% |
| Grade | Technical |
| Packaging | Poly Bottle |
| Appearance | Granular powder |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?