Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate |
| CAS | 7782-85-6 |
| Molecular Formula | HNa2O4P • 7(H2O) |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+] |
| IUPAC Name | disodium;hydrogen phosphate;heptahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.9671802 |
| Formula Weight | 268.0147 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?