Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 1 kg |
| Linear Formula | Na2HPO4 · 2H2O |
| Formula Weight | 177.99g/mol |
| Percent Purity | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
| Grade | puriss. p.a. |
| Chemical Name or Material | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate, Reag. Ph. Eur. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?