Learn More
Sodium Persulfate, >98% (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Description
Sodium Persulfate is used as a promoter for polymerization reactions.
Spécification
Spécification
| Melting Point | 100°C |
| CAS | 7775-27-1 |
| Color | White |
| pH | 5 to 7 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 1 kg |
| Assay Percent Range | ≥98.0 % |
| Molecular Formula | Na2O8S2 |
| Merck Index | 15, 8787 |
| Synonym | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium Persulfate
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Oxidising solid Category 3
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Skin sensitiser Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H302-Harmful if swallowed.
- H272-May intensify fire; oxidiser.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?