Learn More
Sodium Pentacyanoammine Ferroate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11407734 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11407734 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11407734 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520302510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CAS 80789-79-3
Molecular Formula C5H17FeN7Na2O5
Quantity 10 g
Synonym sodium pentacyanoammine ferroate, ammonium dipotassium aminiopentacyanoironbis ylium pentahydrate
InChI Key OTKYGVKYEZPNBM-UHFFFAOYSA-O
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].N.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Fe+2]
IUPAC Name azanium;disodium;azane;iron(2+);pentacyanide;pentahydrate
Molecular Weight (g/mol) 357.06
PubChem CID 25022167
Formula Weight 266.99
Chemical Name or Material Sodium Pentacyanoammine Ferroate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen