Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Product Code. 11494351 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11494351 100 g 100g
11476105 250 g 250g
11404361 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11494351 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215206180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00 EUR
    110.25 EUR / 100g
    Save 5.75 EUR
    4% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent used for chromatographic detection of peptides containing cystine. Also liberates nitric oxide in biological systems
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molecular Formula C5H4FeN6Na2O3
Molecular Weight (g/mol) 297.95
MDL Number MFCD00149192
InChI Key JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
IUPAC Name disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Formula Weight 297.95
Chemical Name or Material Sodium Nitroprusside Dihydrate
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Acute toxicity Category 3
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Faresætning
  • H301-Toxic if swallowed.
Sikkerhedssætning
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.