Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, EMPLURA™, MilliporeSigma™
Descrizione
Recommended Storage
+5°C to +30°C.
Specifica
Specifica
| Melting Point | 687°C (Elimination of water of crystallization) |
| CAS | 10102-40-6 |
| Color | White |
| pH | 9 to 10 (840g/L, H2O, 20°C) |
| Physical Form | Crystals |
| Quantity | 1 kg |
| Molecular Formula | H4MoNa2O6 |
| MDL Number | MFCD00149170 |
| Synonym | sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
| Solubility Information | 840g/L |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?