Learn More
Sodium Methylate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15879310
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15879310 500 g 500g
15859310 5 g 5g
15869310 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15879310 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8065380500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4
Spezifikation
Melting Point 127°C (decomposition)
Density 1.3 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00012179
Quantity 500 g
Synonym Sodium methylate, Sodium methoxide, Sodium methanolate, Sodium methylate
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Grade Research