Learn More
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsBeschreibung
Sodium Metabisulfite, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
Spezifikation
Spezifikation
| Melting Point | 150°C |
| Color | White |
| pH | 4 to 6 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 190.1g/mol |
| Packaging | Plastic powder jar |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium metabisulfite
- Danger
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H302-Harmful if swallowed.
- H318-Causes serious eye damage.
- EUH031-Contact with acids liberates toxic gas.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P233-Keep container tightly closed.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?