Learn More
Sodium Hypochlorite, 5% w/v, Clorox, Scharlab
Beschreibung
- Synonyms: Clorox
- Molecular Formula: NaOCl
- Molar Mass: 74.44g/mol
- CAS: 7681-52-9
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7681-52-9 |
| Color | Yellow |
| Physical Form | Solution |
| Quantity | 1 L |
| Molecular Formula | ClNaO |
| Synonym | sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
| InChI Key | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-]Cl.[Na+] |
| IUPAC Name | sodium;hypochlorite |
| Molecular Weight (g/mol) | 74.439 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hypochlorite, solution 5% w/v, extra pure
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P321-Specific treatment (see on this label).
- P362-Take off contaminated clothing.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium hypochlorite
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?