Produktkod. 10508450
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Packaging:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Quantity
Packaging
Förpackningsstorlek
10508450
250 g
Plastic powder jar
250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
10508450
Leverantör
Fisher Chemical
Leverantörsnummer
S/3045/50
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Melting Point
248°C
CAS
7775-09-9
Color
White
Physical Form
Solid
Quantity
250 g
Molecular Formula
ClNaO3
MDL Number
3479
Synonym
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI Key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES
[Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC Name
sodium chlorate
Molecular Weight (g/mol)
106.44
PubChem CID
516902
ChEBI
CHEBI:65242
Formula Weight
106.44g/mol
Packaging
Plastic powder jar
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .
Hittar du en möjlighet till förbättring?