Learn More
Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate, 85%, BLD Pharm™
Product Code. 31106843
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31106843 100 g
31102749 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 31106843 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD149590100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Specifications
CAS 6358-69-6
Molecular Formula C16H7Na3O10S3
MDL Number MFCD00037575
Quantity 100 g
SMILES O=S(C1=C(C2=C34)C=CC4=C(O)C=C(S(=O)([O-])=O)C3=CC=C2C(S(=O)([O-])=O)=C1)([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 524.39
Percent Purity 85%
Chemical Name or Material Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulfonate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.