Learn More
sn-Glycero-3-phosphocholine, MedChemExpress
Beskrivning
sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) is a precursor in the biosynthesis of brain phospholipids and increases the bioavailability of choline in nervous tissue. sn-Glycero-3-phosphocholine (Choline Alfoscerate) has significant effects on cognitive function with a good safety profile and tolerability, and is effective in the treatment of Alzheimer's disease and dementia.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | sn-Glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 28319-77-9 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H20NO6P |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Choline Alfoscerate Alpha-GPC L-α-GPC |
| Solubility Information | H2O : 500 mg/mL (1943.86 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (388.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@H](O)CO)[O-] |
| Molecular Weight (g/mol) | 257.22 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?