missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
SMAP1 Polyclonal antibody specifically detects SMAP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | SMAP1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | FLJ13159, FLJ42245, small ArfGAP 1, SMAP-1, stromal membrane-associated GTPase-activating protein 1, stromal membrane-associated protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-250 of human SMAP1 (NP_001037770).,, Sequence:, EPEKPAKPLTAEKLQKKDQQLEPKKSTSPKKAAEPTVDLLGLDGPAVAPVTNGNTTVPPLNDDLDIFGPMI |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?