Learn More
Tocris Bioscience™ SM 102
Description
SM 102 is an ionizable cationic lipid (pKa = 6.68) used in the formulation of lipid nanoparticles (LPNs) for the delivery of mRNA in vitro and in vivo. Administration of LNPs containing SM 102 induces hepatic luciferase expression in mice. SM 102 is commonly formulated with cholesterol (Cat. No. 7945), DSPC (Cat. No. 7943), and DMG-PEG 2000 (Cat. No. 7944).
For more information on LNPs and available components see our Lipid Nanoparticles page .
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store at -20°C |
| Quantity | 25 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?