Learn More
Epredia™ Slide Storage Box
Produktkod. 15383171 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Slide Capacity:
100
Förpackningsstorlek:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slide Capacity Förpackningsstorlek
15383171 100 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15383171 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 58299
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Store and organize up to 100 slides in this storage box.
  • Plastic construction for lightweight handling
  • Indexed to aid in retrieval of stored slides
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type Slide Storage Box
Slide Capacity 100
Description Slide storage box
Device Holds 100 Slides
Material Plastic
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.