Learn More
Descrizione
Skytec TX565 is dual certified (Industrial and Medical), extremely strong and with a higher chemical and puncture resistance than regular nitrile disposables
- 100% premium quality nitrile
- Palm thickness 0.14 mm, weight 8.5 g (size M), 240 mm long
- High resistance to penetration and projections of many chemicals
- Chlorinated inside to offer more comfort and reduce friction when donning
- Approved for food handling
- Medical device compliant (MDD 93/42/EEC), conforms to EN455 (all parts)
- Antistatic properties due to inherent antistatic properties of nitrile
- Silicone free to allow usage in bonding/painting operations (paints, coatings, primers, adhesives)
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 455 |
| Chlorinated | Yes |
| Applications | Healthcare, Industrial, Laboratory |
| Color | Purple |
| Finger Thickness (English) | 4.72 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4.72 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.12 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?