Learn More
Silver Trifluoromethanesulfonate, Sigma-Aldrich™
Description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This catalyst efficiently promotes decarboxylative functionalization of alkynoic acids. Its ability to generate cationic gold species makes it invaluable for tandem catalysis in complex molecule synthesis.
Specifications
Specifications
| CAS | 2923-28-6 |
| Melting Point | 356°C |
| MDL Number | MFCD00013226 |
| Quantity | 5 g |
| Synonym | Silver trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid silver salt, Silver trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 256.94 |
| Grade | Research |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.