Learn More
Silver Chloride, 99%+, MilliporeSigma™
Product Code. 15895900
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Plastic bottle
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15895900 25 g Plastic bottle 25g
15805910 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15895900 Supplier Supelco Supplier No. 1192030025
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Identificadores de productos químicos
CAS 7783-90-6
Molecular Formula AgCl
Molecular Weight (g/mol) 143.32
MDL Number MFCD00003399
InChI Key HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Melting Point 455°C
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99%+
Synonym Silver(1+) chloride
Formula Weight 143.32
Odor Odorless
Packaging Plastic bottle
Appearance White powder
Chemical Name or Material Silver chloride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.