Learn More
Deutsch Neumann™ Silicone Tubing
Product Code. 10058460
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (Metric) Outer:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (Metric) Inner Diameter (Metric) Outer Förpackningsstorlek
10058460 10 mm 14 mm 25m
10529661 1 mm 3 mm 25m
10693911 3 mm 5 mm 25m
10577541 2 mm 4 mm 25m
10768921 12 mm 16 mm 25m
10603921 3 mm 6 mm 25m
10088290 4 mm 6 mm 25m
10394081 4 mm 7 mm 25m
10323611 6 mm 10 mm 25m
10602411 5 mm 8 mm 25m
10201821 6 mm 9 mm 25m
10454281 7 mm 10 mm 25m
10028440 8 mm 11 mm 25m
10272101 8 mm 12 mm 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10058460 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3101014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 EUR
    110.56 EUR / 25m
    Save 30.44 EUR
    21% Off
Visa alla kampanjer
Estimated Shipment: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Appropriate for use with peristaltic pumps. Deutsch Neumann™ Silicone Tubing is transparent, certified food grade and suitable for general laboratory usage.
  • Temperature range of -60°C to +200°C (short periods up to +260°C)
  • Meets following standards: BFR XV, FDA CFR 21 § 177.2600, EP - Europ. Pharmacopoeia
  • Test for biocompatibility according to ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifications/Compliance BFR XV , FDA 177.2600 , DAB 10 , Ph Eur.2.Edition
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Material Silicone
Diameter (Metric) Outer 14 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Thickness (Metric) 2 mm
For Use With Peristaltic Pumps
Min. Operating Temperature (Metric) -60°C
Packaging Quantity 1 Roll
Color Transparent
Hardness 60 (Shore A, ±5)
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.