missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silicone Oil, For oil baths up to 250°C, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15885030
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Packaging:
Plastic Bottle
Packungsgröße:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Packungsgröße
15885030 1000 mL Plastic Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15885030 Lieferant Supelco Lieferanten-Nr. 1077421000
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Boiling Point >250°C (1013hPa)
CAS 68083-14-7
Color Colorless
Physical Form Liquid
Quantity 1000 mL
Molecular Formula C16H22O2Si2
Flash Point 315°C
Synonym diphenyl-dimethylsiloxane copolymer, polydimethyl-diphenylsiloxane, viscosity 400cst.
InChI Key ARWRSWALIGRKQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](C)(C)O[Si](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC Name methoxy-dimethyl-[methyl(diphenyl)silyl]oxysilane
Molecular Weight (g/mol) 302.52
PubChem CID 121233058
Packaging Plastic Bottle
Vapor Pressure 47 hPa (20°C)
Density 1.04g/3 (20°C)
Chemical Name or Material Sillicone
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.