Learn More
Silicon powder, -325 mesh, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 15467275
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. Quantity unitSize
15467275 10 g 10g
15477275 50 g 50g
15487275 250 g 250g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15467275
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046654.09
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Molecular Formula Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
MDL Number MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Quantity 10 g
Mesh Size −325 Mesh
Odor Odorless
Form Powder
UN Number UN1346
Percent Purity 99.999%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silicon powder
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.