Learn More
Silicon carbide, beta-phase, nanopowder, 95% min
Code produit. 11344918
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
11344918 5 g 5g
11354918 25 g 25g
11334918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11344918 Sous-traitant Thermo Scientific Alfa Aesar N° du sous-traitant 043884.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide is used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Used in electronic applications, measure gas temperatures in an optical technique called thin filament pyrometry. Used in jewelry, steel production, grapheme production. It is also used in production of exponential resistors, wire sawing, construction industry, a filler in plastics and composites, ceramic sintered parts, ferrites and soft metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 409-21-2
Molecular Formula CSi
Molecular Weight (g/mol) 40.10
MDL Number MFCD00049531
InChI Key HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Spécification
Melting Point 2700°C
Color Black to Gray
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Merck Index 14,8492
Solubility Information Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali
IUPAC Name methanidylidynesilanylium
Formula Weight 40.1
Percent Purity ≥95%
Odor Odorless
Chemical Name or Material Silicon carbide, beta-phase
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.