Learn More
Fisherbrand™ Mylar sheet for Vacuum Gel Dryers
Descrizione
- Clear cover for viewing of the drying process
- Used as an accessory for Vacuum gel dryer systems
Specifica
Specifica
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | FGD-5040 Fisherbrand Vacuum Gel Dryer System |
| Type | Sheet |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?