Learn More
Epredia™ Shandon™ Stainless-Steel Deep Instrument Trays, 18.1x 12.4 x 2.4 in. (L x W x D) (46 x 31.4 x 6cm)
Product Code. 13457509 Shop All Epredia Products
Change view
Click to view available options
Length (English):
18.1 in.
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (English) unitSize
13457509 18.1 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13457509 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6127
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Epredia™ Shandon Stainless-Steel Deep Instrument Trays are available in three sizes.
  • Constructed of surgical grade stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Instrument Trays
Material Stainless Steel
Dimensions (L x W x H) 18.1 x 12.4 x 2.4 in. (46 x 31.4 x 6 cm)
Length (English) 18.1 in.
Length (Metric) 46 cm
Width (English) 12.4 in.
Width (Metric) 31.4 cm
Height (English) 2.4 in.
Height (Metric) 6 cm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.