Learn More
Sesame oil
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Packaging:
Glass bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
250mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Acidity | 0.6mg KOH/g max. |
| Melting Point | -5.0°C |
| Color | Yellow |
| Density | 0.9190g/mL |
| Flash Point | 255°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Refractive Index | 1.4700 to 1.4760 |
| Quantity | 250 mL |
| Merck Index | 14, 8469 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto