Learn More
Globe Scientific Serological Pipet Storage Rack
Description
- Durable ABS construction for scratch resistance and easy cleaning
- Strong magnets on both sides for secure mounting to most metal surfaces
- Rack can stand on flat surfaces without mounting
- Two included accessory attachments keep pipet fillers and bulbs within reach
- Side windows allow for easy viewing of pipet size and inventory
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Blue |
| Holds | Serological Pipets |
| Material | ABS with Mounting Magnets |
| Positions | 4 |
| Shape | Rectangular |
| Stackable | No |
| Sterility | Non-sterile |
| Product Type | Side-mounted Pipet Holder |
| Shelves | 4 Tiers |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?