Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Septa |
| Color | Cream, Red |
| Diameter (Metric) Outer | 8 mm |
| Material | PTFE, Silicone |
| Quantity | 1000 |
| Thickness (Metric) | 1.5 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?