Beschreibung
- Allergy-friendly certified by ECARF, the European Centre for Allergy Research Foundation.
- Recommended for more dirty hands that need more cleaning power, for example for use in kitchens.
- Provides extra care for sensitive skin and nurtures dry skin with lipid-replenishing ingredients like glycerine, betaine and panthenol.
- 96% of ingredients are from natural origin (according to specification and ISO16128, including water).
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Hand Soap |
| Color | White |
| Form | Liquid |
| Packaging | Plastic Bottle |
| Quantity | 8/Pk. |
| Size | 525 mL |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?