Learn More
Semperit™ Semperguard™ Comfort Latex Examination Gloves
Description
- Made of natural latex
- Skin-friendly
- Powder-free
- Excellent elasticity and good tactility/ wearing comfort
- Good grip and easy to don
- Free from phthalates and softeners
- CE category Medical device class ISingle-use protective glove for complex risks category III
- Tested and certified according to 1935/2004
- Suitable for food contact
Specifications
Tekniske data
| Certifications/Compliance | EN 420, EN 374 and EN 455 |
| Classification | CE Class I |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | No |
| Material | Latex |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Examination Gloves |
| Size | Medium |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?