Learn More
Selexipag, MedChemExpress
Description
Selexipag (NS-304) is an orally available and potent agonist for the Prostacyclin (PGI2) receptor (IP receptor).
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Selexipag |
| CAS | 475086-01-2 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C26H32N4O4S |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | NS-304 ACT-293987 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.68 mM) |
| SMILES | O=C(NS(=O)(C)=O)COCCCCN(C1=NC(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)N=C1)C(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 496.62 |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?