Learn More
Buerkle™ Sedimentation Funnel
Artikelnummer. 10612693 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volume (Metric):
1000 mL
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (Metric) Packungsgröße
10612693 1000 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10612693 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 71181000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.35 EUR
    46.25 EUR / Pack of 1
    Save 2.10 EUR
    4% Off
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Imhoff funnel
  • SAN, crystal clear
  • Shatterproof
  • With emptying stopper
  • DIN 12672
  • Graduated up to 1000 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 1000 mL
Graduated Yes
Material SAN
Volume (English) 33.81 oz.
Height (English) 18.31 in.
Height (Metric) 465 mm
Diameter (English) Outer 4.84 in.
Diameter (Metric) Outer 123 mm