Learn More
sec-Butanol, 99%, Extra Pure
Product Code. 10512744 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
10 L
Packaging:
Glass Bottle
Plastic Drum
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
Código de producto. 10512744
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 107700100
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 78-92-2
Molecular Formula C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.12
MDL Number MFCD00004569
InChI Key BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC Name butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Melting Point -115.0°C
Density 0.8100g/mL
Boiling Point 99.0°C
Quantity 10 L
Flash Point 24°C
Infrared Spectrum Conforms to Ref Report
Packaging Plastic Drum
Physical Form Liquid
Refractive Index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Assay Percent Range 99%
Residue after Evaporation 0.005% max.
Specific Gravity 0.81
Linear Formula C2H5CH(OH)CH3
Viscosity 4.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 371
Water 0.5% max.
Merck Index 15, 1543
Solubility Information Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formula Weight 74.12
Percent Purity 99%
Grade Extra Pure
Chemical Name or Material sec-Butanol
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado