Learn More
Novus Biologicals™ SCP3/SYCP3 Antibody Blocking Peptide
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 50511 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP2-78133. |
| Gene Alias | MGC71888, SCP3, SCP-3, SCP3 chromosome 3 open reading frame 8, SCP3 COR1, synaptonemal complex protein 3 |
| Gene Symbol | SYCP3 |
| Quantity | 0.1 mg |
| Research Category | Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission |
| Storage Buffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur