Learn More
SCH772984, MedChemExpress
Descripción
SCH772984 is a highly selective and ATP-competitive ERK inhibitor, with IC50s of 4 and 1 nM for ERK1 and ERK2, respectively. SCH772984 has antitumor activity in MAPK inhibitor-naïve and MAPK inhibitor-resistant cells containing BRAF or RAS mutations.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | SCH772984 |
| CAS | 942183-80-4 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C33H33N9O2 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 48 mg/mL (81.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H](CC1)CN1CC(N(CC2)CCN2C(C=C3)=CC=C3C4=NC=CC=N4)=O)NC5=CC6=C(C=C5)NN=C6C7=CC=NC=C7 |
| Molecular Weight (g/mol) | 587.67 |
| Formula Weight | 587.67 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?