Learn More
Tocris Bioscience™ SB 431542
Product Code. 18064922
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
1mg
50mg
Product Code. 18064922
Brand: Tocris Bioscience™ 1614/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent, selective inhibitor of TGF-βRI, ALK4 and ALK7
SB 431542 is a potent and selective inhibitor of the transforming growth factor-β (TGF-β) type I receptor/ALK5 (IC50 = 94 nM), and its relatives ALK4 and ALK7. Suppresses TGF-β-induced proliferation of human osteosarcoma cells. Replaces SOX2 in reprogramming of fibroblasts into iPSCs. Stimulates proliferation, differentiation and sheet formation of ESC-derived endothelial cells. Inhibits TGF-β-induced EMT, migration, invasion and VEGF secretion in several human cancer cell lines.
SB 431542 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how SB 431542 may be used, see our protocols: 3D Culture of Lung Alveolar Cells, Differentiation of Hematopoietic Progenitors from hPSCs, Generating Midbrain Dopaminergic Neurons from hPSCs, Generating Vascular Organoids, Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material SB 431542
CAS 301836-41-9
Synonym 4-5-benzo 1,3 dioxol-5-yl-4-pyridin-2-yl-1 h-imidazol-2-yl-benzamide;4-4-2 h-1,3-benzodioxol-5-yl-5-pyridin-2-yl-1 h-imidazol-2-yl benzamide
Quantity 50 mg
Molecular Formula C22H16N4O3
Formula Weight 384.39
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt