Learn More
Tocris Bioscience™ SB 24011
Artikelnummer. 30241026
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
5 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30241026
missing translation for 'mfr': Tocris Bioscience™ 8010/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Inhibitor of STING-TRIM29 interaction; increases cellular STING levels
SB 24011 is an inhibitor of STING-TRIM29 interaction (IC50 = 3.85 μM in vitro). SB 24011 binds to STING and inhibits TRIM29-E3 ligase interaction to increase cellular STING levels. In syngeneic mouse models, SB 24011 dose-dependently reduces CT26 and B16F10 tumor volumes when co-admistered with cGAMP .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material 4-[(2R)-3,4-Dihydro-4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-5-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-(1-methylethyl)-3-oxo-1(2H)-pyrazinyl]-3-nitro-N-[[(2S)-tetrahydro-2-furanyl]methyl]benzamide
CAS 1497415-41-4
Quantity 5 mg
Target Protein Dimerizers
Molecular Formula C34H38N4O7
Physical Form Solid
Color Orange
Product Type Bioactive Small Molecule
Purity 0.98