Learn More
SB 202190, MedChemExpress
Code produit. 16454826
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
missing translation for 'unitSize'
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
16454826 100 mg 100mg
16470966 200 mg 200mg
16420147 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16454826 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HY10295
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
SB 202190 is a selective p38 MAP kinase inhibitor with IC50s of 50 nM and 100 nM for p38α and p38β2, respectively. SB 202190 binds to the ATP pocket of the active recombinant human p38 kinase with a Kd of 38 nM. SB 202190 has anti-cancer activity and rescued memory deficits. SB202190 induces autophagy.
Spécification
Chemical Name or Material SB 202190
CAS 152121-30-7
Color Light Nude
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H14FN3O
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (301.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C(O)C=C4)=N2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 331.34
Formula Weight 331.34
Percent Purity 98.56%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.