Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Rotors for Large Capacity Concentrators
Shop All Thermo Scientific ProductsBeschreibung
SpeedVac Rotors for Large Capacity Concentrators for use with Savant SpeedVac Concentrators.
Circular Rotors:
- Easy to use
- Multi-size tube holes accommodate different sample sizes
- Require no additional accessories
- Fit directly into your concentrator
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Vials: 192 (1 dram 15 x 45mm, 4mL), Large capacity models |
| Type | Rotor |
| For Use With (Equipment) | SPD210, SPD2030, SPD300DDA (requires RAD200) |
| Holds | 192 Vials |
| Model | RH192-15 |
| Rotor System | Traditional |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?