Learn More
Tocris Bioscience™ Santacruzamate A
Description
Santacruzamate A is a highly potent and selective histone deactylase 2 (HDAC2) inhibitor (IC50 = 112 - 119 pM). Also inhibits HDAC6 in nanomolar range (IC50 = 433 nM). Displays >3500 fold selectivity for HDAC2 over HDAC6, and >8500-fold selectivity over HDAC4 (IC50 >1 μM for HDAC4). Inhibits growth of HuT-78 cutaneous T-cell lymphoma cell line. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Ethyl N-[4-oxo-4-[(2-phenylethyl)amino]butyl]carbamate |
| CAS | 1477949-42-0 |
| Quantity | 50 mg |
| Target | Class II Histone Deacetylases Inhibitors |
| Molecular Formula | C15H22N2O3 |
| Purity | 0.98 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?