Learn More
Molecular Probes™ SAMSA Fluorescein, 5-((2-(and-3)-S-(acetylmercapto) succinoyl) amino) Fluorescein, mixed isomers
Product Code. 11534127
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11534127
missing translation for 'mfr': Molecular Probes™ A685
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
SAMSA Fluorescein, 5-((2-(and-3)-S-(acetylmercapto) succinoyl) amino) Fluorescein, mixed isomers
SAMSA fluorescein is a useful reagent for forming fluorescent protein conjugates and for assaying maleimide and iodoacetamide moieties on proteins with fluorescein. SAMSA fluorescein is activated with base to remove the acetyl protecting group, thereby generating a thiol-containing fluorescein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 25 mg
Product Type SAMSA Fluorescein
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.
Chemical Reactivity Thiol
Shipping Condition Room Temperature
Reactive Moiety Thiol
Label or Dye FITC (Fluorescein)
Label Type Classic Dyes
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis