Learn More
Lonza™ Sample Vials, Pyrogen Free
Product Code. 11640131
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 11640131
Brand: Lonza™ 80507U
Only null left
Add to basket
Add to basket
For transportation or storage of samples for endotoxin analysis. Lonza™ Sample Vials, Pyrogen Free are 10mL glass endotoxin-free sample containers with screw caps. 100/box
Sample Containers are intended for transporting product samples for endotoxin analysis or sample storage. Proper container and storage conditions need to be validated for each individual sample.
  • 10mL depyrogenated glass sample containers with screw caps
  • Certified to contain less than 0.005 EU/mL
  • To be used in applications requiring the endotoxin test
  • 100 vials/box (cardboard box with cardboard insert separators)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 100/Box
Capacity (Metric) 10 mL
Color Clear, with black cap
Product Type Sample Vials with Lids
Material Depyrogenated Glass
For Use With (Application) Endotoxin Analysis
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.