Learn More
Thermo Scientific™ Sample Cuvettes for Eutech™ TB 1000 Turbidity Meter
Codice prodotto. 12911778
Cambia vista
Click to view available options
For Use With (Equipment):
CyberScan TB 1000
Dimensione della confezione:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. For Use With (Equipment) Dimensione della confezione
12911778 CyberScan TB 1000 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12911778 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X265701
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
The CyberScan TB1000 series turbidity meters and cuvettes are designed to meet the stringent requirements of today's scientists.
Sample Cuvettes for Eutech™ TB 1000 Turbidity Meter are borosilicate glass vials with light-shield screwcaps, fill line and indexing marks.The cuvettes come in packs of three.
Features:
  • Pack of 3 sample cuvettes for TB1000W (white light turibidity meter) & TB1000IR( infra-red turbidity meter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
For Use With (Equipment) CyberScan TB 1000
Description Sample Cuvettes
Quantity 3 Pack
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.