missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Salmeterol, TRC

Product Code. 30007788
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30007788 50 mg 50mg
17982045 10 mg 10mg
17933615 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30007788 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS09010550MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 89365-50-4
Molecular Formula C25 H37 N O4
Molecular Weight (g/mol) 415.57
Synonym 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, 1,3-Benzenedimethanol, 4-hydroxy-α1-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]-, (±)-, GR 33343X, Salmeterol
IUPAC Name 2-(hydroxymethyl)-4-[1-hydroxy-2-[6-(4-phenylbutoxy)hexylamino]ethyl]phenol
SMILES OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H37NO4/c27-20-23-18-22(13-14-24(23)28)25(29)19-26-15-7-1-2-8-16-30-17-9-6-12-21-10-4-3-5-11-21/h3-5,10-11,13-14,18,25-29H,1-2,6-9,12,15-17,19-20H2
Formula Weight 415.2723
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Salmeterol
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.