Learn More
Descrizione
- Laboratory saddle stool
- Seat height 540-800 mm.
- Comfortable saddle seat, supports the natural S-shape of the spine.
- 3-zone upholstery foam for optimum pressure distribution.
- 3D seat dynamics to ensure active, dynamic sitting.
- Particularly small aluminium base with a diameter of 540 mm and large castors for high mobility.
- Hygienic Design.
- The stool is designed to collect no dirt and to be easy to clean.
Specifica
Specifica
| Product Type | Saddle Stool |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Seating Type | Stool |
Meets biosafety level S1 and S2, GMP compliant
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?