Learn More
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid, 99%
Product Code. 15453068
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15453068 1 g 1g
15463068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15453068 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56567.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-09-2026
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7322-88-5 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7322-88-5
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
MDL Number MFCD00064215,MFCD00662355,MFCD00004249
InChI Key OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, +-o-acetyl-l-mandelic acid, s-+-alpha-acetoxyphenylacetic acid, s-acetylmandelic acid, 2s-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, s-o-acetylmandelic acid, mandelic acid, acetate, l, unii-0n6kt18k98, l-+-o-acetylmandelic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid
PubChem CID 6923379
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Melting Point 97°C to 100°C
Quantity 1 g
Beilstein 2694109
Optical Rotation +153° (c=2 in Acetone)
IUPAC Name 2-(acetyloxy)-2-phenylacetic acid
Formula Weight 194.19
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material (S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.