Learn More
(S)-N-Deacetyl Colchicine, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3/t14-/m0/s1 |
| Formula Weight | 357.1576 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | N-Deacetylcolchicine |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?