Learn More
(S)-(+)-Glutamic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890191
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15890191 100 g 100g
15800201 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15890191 Lieferant Sigma Aldrich Lieferanten-Nr. 8160040100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Spezifikation
Melting Point 160°C
MDL Number MFCD00002634
Synonym (S)-(+)-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, (S)-(+)-Glutamic acid
Density 1.54 g/cm3 at 20°C
Quantity 100 g
Chemical Name or Material (S)-(+)-Glutamic Acid