Learn More
(S)-10-Monohydroxy-10,11-dihydro Carbamazepine (Eslicarbazepine), TRC
Product Code. 17964605
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
17964605 5 mg 5mg
17962665 1 mg 1mg
17950955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17964605 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5465105MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104746-04-5
Molecular Formula C15H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 254.28
Synonym 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (10S)-, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-dihydro-10-hydroxy-, (S)-, (10S)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-(+)-10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide, (S)-Licarbazepine, BIA 2-194, CGP 13751, Erelib, Eslicarbazepine, Pazzul, Stedesa
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C[C@H](O)c3ccccc13
Tekniske data
Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)/t14-/m0/s1
Formula Weight 254.1055
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material S-10-Monohydroxy-dihydro-carbamazepin
Grade HPLC
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.